技術
microbe id | specific enzyme detection: suitable
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Campylobacter spp.
Gardnerella vaginalis
Streptococcus spp.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
本试验的原理是底物(马尿酸钠)被细菌酶马尿酸盐水解酶水解并生成苯甲酸和甘氨酸。在孵育 24 小时后,通过与色原体(茚三酮)反应(生成蓝紫色物质)而检测该酶反应产生的甘氨酸。
成分
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
客戶也查看了
文章
對微生物學家而言,最基本的染色法是由丹麥細菌學家 Hans Christian Gram 於 1884 年開發的。
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
條款
近年来,李斯特菌病被定为重大的公共健康问题。这种病的主要感染对象是老年人、孕妇、新生儿和免疫功能低下者。
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.