About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H23NO3
CAS號碼:
分子量::
325.40
Beilstein:
8002474
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
品質等級
化驗
≥96.0% (HPLC)
形狀
powder
顏色
beige
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H23NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-15-10-6-4-7-11-15)18(22)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m0/s1
InChI 密鑰
ACUYZILXZGMZSY-KRWDZBQOSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3