28-0950
同義詞:
Silicon dioxide solution
1 of 10
Supelco
132245
Silicate Standard Solution
1.70236
硅标准液
18895
硅酸标准液,用于离子色谱分析
USP
1448639
Moxifloxacin Related Compound C
1.19781
铁标准液
1.12310
1.19773
砷标准液
1.02400
邻苯二甲酸氢钾
1.19812
铵(NH4)离子标准液
15747
硅ICP标准液
liquid
available only in Japan
1.0 mg/mL SiO2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 3
381276
硅胶
1.05621
硅酸钠溶液
Sigma-Aldrich
420875
LUDOX ® AM 胶态二氧化硅