文件
28-0677
硅胶
CP, blue, bead size
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12165101
PubChem物質ID:
等級
CP
存貨情形
available only in Japan
顏色
blue
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N