等級
SAJ special grade
化驗
≥98.0%
形狀
crystalline
反應適用性
reagent type: catalyst
core: nickel
存貨情形
available only in Japan
mp
56 °C (lit.)
密度
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
InChI 密鑰
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges