Key Documents
18-1380
Sigma-Aldrich
溴化锂 水合物
SAJ first grade, ≥98.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
LiBr · xH2O
CAS號碼:
分子量::
86.85 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級
SAJ first grade
化驗
≥98.0%
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
mp
162-167 °C (lit.)
SMILES 字串
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3