文件
05-6000
Sigma-Aldrich
碘化亚铜
SAJ first grade, ≥97.0%
同義詞:
碘化亚铜
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CuI
CAS號碼:
分子量::
190.45
EC號碼:
MDL號碼:
等級
SAJ first grade
蒸汽壓力
10 mmHg ( 656 °C)
化驗
≥97.0%
存貨情形
available only in Japan
mp
605 °C (lit.)
密度
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M