重要文件
01-3085
Sigma-Aldrich
硫酸铝 十六水合物
SAJ first grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Al2(SO4)3 · 16H2O
CAS號碼:
分子量::
630.40
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352311
PubChem物質ID:
等級
SAJ first grade
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.16H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);16*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI 密鑰
TYYRFZAVEXQXSN-UHFFFAOYSA-H
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nagasathiya Krishnan et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 21(3), 481-486 (2015-08-27)
The coordinating nature of the hydroxy carboxylic acids, such as tartaric and citric acids, has been utilized for the in-situ formation of anions representing the trivalent elements boron and aluminum and two dianions of the hydroxy acid selected under negative