Merck
跳轉至
DCTP-RO
Roche
dCTP
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
同義詞:
2′-脱氧胞苷 5′-三磷酸 二钠盐, dCTP-Na2
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
給您/庫存單位供貨能力價格
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C9H14N3Na2O13P3
CAS 編號:
分子量::
511.12
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
description
PCR Grade, sodium salt
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732690001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969021001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934520001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969021001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732690001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934520001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
PCR 级 dCTP 是一种 100 mM 无色澄清钠盐溶液 (pH 8.3)。罗氏专门生产 PCR 级核苷酸,并纯化至可能的最高化学纯度。PCR 级核苷酸包含至少 99% 的相关脱氧核苷三磷酸 (dNTP) 和小于 0.9% 的脱氧核苷二磷酸 (dNDP)。
Application
2′-脱氧胞苷 5′-三磷酸二钠盐是用于 DNA 聚合酶驱动反应如聚合酶链反应、DNA 测序等分子生物学方法的三磷酸核苷之一。
Physical form
dCTP 水溶液 (pH 8.3)。
Preparation Note
工作液: 我们建议配制含 dATP、dCTP、dGTP、dTTP(各 10 mm)的脱氧核苷酸混合液; 例如为制备 100μl 核苷酸混合物,向 60μl 水中加入 10μl dATP、dCTP、dGTP、dTTP(各),PCR 级)。
Analysis Note
RT-PCR 检测功能。根据现行质量控制程序检测是否存在污染的脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶和切口活性。
Other Notes
用于常规实验室用途。
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 1
本產品
DNTPRO11051458001DNSTPRO
dCTP 99% (dNTP), &lt;0.9% (dNDP), solution, 100&#160;mM
Roche
DCTPRO
dCTP
description
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
description
PCR Grade, sodium salt
description
=98%, solution, 100 mM, suitable for DNA sequencing, suitable for DNA amplification
description
≤1.5% (dNDP, HPLC), ≥=98% (dNTP), ≤0.5% (dNMP, HPLC)
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
form
solution
form
liquid
form
solution
form
liquid
assay
99% (dNTP)
assay
99% (dNTP)
assay
98%
assay
≥98% (dntp)
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
concentration
<0.9% (dNDP)
concentration
100 mM
concentration
-
packaging
pkg of 1,250 μL (11969021001 [100 mM]), pkg of 250 μL (11934520001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732690001 [4x100 mM])
packaging
pkg of 4 × 1,250 μL (03622614001 [4x100 mM]), pkg of 4 × 250 μL (11969064001 [4x100 mM])
packaging
pkg of 250 μL (25 μmol)
packaging
pkg of 4 × 100 μL (11277049001 [4x10 μmol]), pkg of 40 × 100 μL (11922505001 [40x100mM])
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732690001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934520001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969021001)
usage
sufficient for 37,500 reactions (03622614001), sufficient for 6,250 reactions (11969064001)
usage
sufficient for 6,250 standard reactions (PCR)
usage
-
存儲類別/等級
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)