暫時無法取得訂價和供貨情況
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
0.15 U/mg lyophilizate
packaging
pkg of 100 mg (11074032001), pkg of 2.5 g (11087789001), pkg of 500 mg (11074059001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes)
technique(s)
tissue processing: suitable
color
brown
optimum pH
6.0-8.0
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Clostripain 39.798 U/mg, Proteases 14.014 U/mg (Azocoll, based on lyoph), Trypsin 1.668 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
General description
胶原酶 H 是溶组织梭菌培养物经过滤、硫酸铵沉淀、透析和冻干制成的酶混合物。
Application
溶组织梭菌产生的胶原酶用于分离组织,以建立原代细胞培养物。胶原酶 H 非常适合于通过胶原酶灌注法从大鼠肝脏中分离肝细胞。该酶制剂还适用于制备大血管内皮细胞等其他类型细胞,以及从大鼠附睾脂肪垫中分离脂肪细胞。
Biochem/physiol Actions
胶原酶可降解天然胶原。梭菌蛋白酶、胰蛋白酶样酶和中性蛋白酶也能降解其他蛋白质。
Physical form
非无菌冻干品
Preparation Note
酶活性:
胶原酶活性:0.15U/mg(按 Wünsch 计)(+ 25℃,以 4-苯基-偶氮苯氧羰基-脯氨酸-亮氨酸-甘氨酸-脯氨酸-D-精氨酸为底物)。
污染酶活性:胰蛋白酶、梭菌蛋白酶和总蛋白水解活性
胶原酶 H 具有平衡的酶活性,用于分离大鼠肝细胞(灌注法)。
抑制剂:
胶原酶抑制剂:EDTA、EGTA、Cys、His、DTT、2-巯基乙醇
血清不能抑制胶原酶。
梭菌蛋白酶抑制剂:TLCK
胰蛋白酶抑制剂:抑肽酶、胰蛋白酶抑制剂(蛋清、大豆)
活化剂:Ca2+
工作浓度: 0.5~2.5 mg/mL,
分离大鼠肝细胞约 1 mg/mL,分离脂肪细胞约 2 mg/mL。
储存条件(工作溶液):-15℃ 至-25℃
对于短期储存,复溶溶液应在-15℃ 至-25℃ 下储存;对于长期储存,应在-60℃ 下储存,或按照下文所述。
胶原酶活性:0.15U/mg(按 Wünsch 计)(+ 25℃,以 4-苯基-偶氮苯氧羰基-脯氨酸-亮氨酸-甘氨酸-脯氨酸-D-精氨酸为底物)。
污染酶活性:胰蛋白酶、梭菌蛋白酶和总蛋白水解活性
胶原酶 H 具有平衡的酶活性,用于分离大鼠肝细胞(灌注法)。
抑制剂:
胶原酶抑制剂:EDTA、EGTA、Cys、His、DTT、2-巯基乙醇
血清不能抑制胶原酶。
梭菌蛋白酶抑制剂:TLCK
胰蛋白酶抑制剂:抑肽酶、胰蛋白酶抑制剂(蛋清、大豆)
活化剂:Ca2+
工作浓度: 0.5~2.5 mg/mL,
分离大鼠肝细胞约 1 mg/mL,分离脂肪细胞约 2 mg/mL。
储存条件(工作溶液):-15℃ 至-25℃
对于短期储存,复溶溶液应在-15℃ 至-25℃ 下储存;对于长期储存,应在-60℃ 下储存,或按照下文所述。
保存于密闭容器内,置于干燥通风处。
在任何平衡盐溶液(例如 HBSS)中的复溶
Other Notes
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash