重要文件
RIE156320535
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-4'-heptylbenzophenone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
338.45
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(4-heptylbenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C22H26O3/c1-3-4-5-6-7-10-18-13-15-19(16-14-18)22(24)20-11-8-9-12-21(20)25-17(2)23/h8-9,11-16H,3-7,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
GDQACGOGALDGOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-35f
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)