文件
ZMQSP0DE1
Milli-Q
Q-POD® Element
Removes trace ionic contaminants and particulates from ultrapure water. For use with Milli-Q® Advantage A10 and Milli-Q® Integral systems.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
包裝
pkg of 1 unit
直徑 × 高度
23 cm (9 in.) × 57.9 cm (22.8 in.)
輸出
type 1 water (18.2 MΩ·cm) (25°C)
一般說明
Q-POD® Element装置是一种供水点纯化器,设计用于提供专用超纯水,用于ICP-MS和其它痕量金属和离子分析技术,包括石墨炉原子吸收(GF-AA)和痕量离子色谱。Q-POD®Element装置的目的,是为了确保水在分配以前离子和金属被去除至最低痕量水平,并确保水在层流罩中的分配。
應用
ppt和sub-ppt级元素痕量分析用超纯水 Milli-Q® Advantage A10 或 Milli-Q® Integral 系统用附件
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany