Merck
全部照片(3)
文件
ZMQSFTSA1
Milli-Q
脚踏板
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® IQ/IX, Milli-Q® EQ 7008/16 systems, and the Milli-Q IQ Element purification unit.
同義詞:
Milli-Q®脚踏板
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
E-POD®
Q-POD®
電纜長度
3 m
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
脚踏板可以通过简单的踩踏来远程控制水分配。踩下踏板,在分配点开始生产纯水。达到所需的体积后,松开脚可立即停止水流。用于连接到Milli-Q® IQ/IX系统、Milli-Q® EQ 7008/16系统或Milli-Q® IQ Element纯化单元的Q-POD®或E-POD®远程分配器。
特點和優勢
  • 适合科学家,便于在接触纯化水时解放双手。
  • 支持实验室卫生协议,因为用户不需要触摸系统来接触水。
  • 当与容量分配模式结合时,踩下踏板即可在分配点开始纯化水的生产。在设定体积时自动停止分配。
  • 节省了重复分配相同体积时的时间。
  • 5米电缆提供了很大的灵活性,可根据您的实验室设计限制定位踏板。
法律資訊
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany