文件
XX8020EL0
Millipore
Fixed Speed Peristaltic Pump, 115 V/60 Hz
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
AC/DC 輸入
115 V, 60 Hz
材料
polysulfone head (for pump)
silicone tubing
stainless steel chassis
steel case (painted)
steel head (for pump)
高度
15 cm
長度
20 cm
7.6 m
寬度
10 cm
管材外徑 × 內徑
3/8 in. × 3/16 in.
重量
3.6 kg (7.9 lb)
運輸包裝
ambient
原則
压力