文件
XX6403735
Millipore
软管接头,1/8 in. NPTF快拆阀
Accessories for filter holders for sample preparation.
同義詞:
Quick-Connect Hose Fitting, Quick-Release Hose Connector
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
stainless steel (Series 300)
品質等級
內徑
0.3 cm (0.125 in.)
運輸包裝
ambient
一般說明
Millipore有多种配件、适配器、阀门、量规和管路,可与Millipore过滤系统配合使用。除规定的例外情况外,构造材料为300系列不锈钢。
按照惯例,三夹(TC)接头被称为1 1/2"、2" etc. 1 1/2" TC接头连接到1”或1 1/2”O.D.管尺寸。2”TC接头连接至2”O.D.仅管尺寸。
應用
样品制备用换膜过滤器配件。