文件
TX0279
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), meets USP/NF, inhibitor-free, OmniSolv®
同義詞:
丁烯氧化物, 四亚甲基氧化物, 氧杂环戊烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H8O
CAS號碼:
分子量::
72.11
Beilstein:
102391
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191504
酶委員會索引編號:
203-726-8
product name
四氢呋喃, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
等級
HPLC grade
品質等級
agency
meets USP/NF
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
610 °F
儲存期限
12 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
1.8-11.8 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.02% Peroxide (as H2O2)
≤0.02% Water (H2O)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
蒸發殘留物
≤2 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -20 °C
溶解度
water: miscible
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
紫外吸收
λ: 212 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
應用
general analytical
運輸包裝
ambient
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
TX0279P-1 is packaged in poly coated glass bottles
準備報告
Product filtered through a 0.2 μm filter
分析報告
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsPeroxide (as H2O2)*0.02% maxRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.8µeq/g maxUV Abs. at 212 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.50AU maxUV Abs. at 250 nm0.10AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off212nm maxWater (H2O)0.02% max
法律資訊
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1