材料
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Isopore™
Millipore
參數
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
直徑
90 mm
過濾器直徑
90 mm
厚度
20 μm
重量法萃取物
<1%
折射率
n/D 1.6
基質
Isopore™
孔徑
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Isopore 滤膜是一种聚碳酸酯、轨迹蚀刻的网式过滤器,推荐用于所有需要在膜表面观察样品的分析。Isopore 滤膜在使用光学或电子显微镜分析空气中的污染物和其他颗粒方面具有明显的优势。Isopore 滤膜由聚碳酸酯膜组成,该膜具有光滑的玻璃状表面,可以更清晰地观察样品。独特的滤膜生产工艺保证了精确、一致的孔径,因此能准确地按粒径分离样品。由于低、恒定的焦油和灰分重量,通常不需要配重过滤器。
特点 & 优势:
•膜结构将颗粒保留在表面上,简化了计数和分析
•Isopore 滤膜不染色,使得背景干扰低
•非吸湿性,可快速干燥并减少样品分析时间
•半透明材料无需透明处理,可用于透射光显微镜;也提供棕色产品
应用:
空气监测,落射荧光显微镜,趋化性测定
特点 & 优势:
•膜结构将颗粒保留在表面上,简化了计数和分析
•Isopore 滤膜不染色,使得背景干扰低
•非吸湿性,可快速干燥并减少样品分析时间
•半透明材料无需透明处理,可用于透射光显微镜;也提供棕色产品
应用:
空气监测,落射荧光显微镜,趋化性测定
滤器代码:TMTP
滤器类型:网式过滤器
應用
- 寄生虫学
- 趋化
- 生物测定
- 细胞学
- 空气监测
- 微塑料分析
注意
高压灭菌后可能会降低流速。
法律資訊
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13