重要文件
TA-1L-BK
Millipore
抗E抗体(克隆号MS-80/MS-258),血型鉴定试剂
BIOSCOT Anti-E from the clone MS-80/MS-258, Human IgM, Blood Grouping Reagent
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
抗體表格
unpurified
無性繁殖
MS-80/MS-258, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 L
製造商/商標名
BIOSCOT
濃度
18-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
7.1-7.3
同型
IgM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
相關類別
一般說明
含0.1% (w/v)叠氮钠
通过0.22μm终端过滤器过滤
保质期:36个月(从过滤日期开始计算)
成品符合EU IVD指令附录IV要求,支持CE注册。
限体外诊断使用
應用
大瓶装
用于试管法、玻片法、微量板法、凝胶微柱法
法律資訊
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2