文件
SX0070
Supelco
Sand
Standard
同義詞:
Sand
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
O2Si
CAS號碼:
分子量::
60.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11101503
酶委員會索引編號:
238-878-4
形狀
granular
技術
ion chromatography: suitable
顏色
beige
粒徑
0.2-0.8 mm
pH值
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Color: Beige
Description: To pass test
Form: Granules