文件
SMP4A25NB6
Millipore
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.45 um NB
filtration area 3.5 cm2, pore size 1.2/0.45 μm
同義詞:
Optiscale® 25 Milligard® PES过滤器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
OptiScale®
特點
hydrophilic
製造商/商標名
OptiScale®
參數
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
技術
prefiltration: suitable
長度
3.9 cm (1.52 in.)
寬度
1.21 in.
直徑
3.1 cm (1.2 in.)
過濾面積
3.5 cm2
雜質
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
基質
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
柱代碼
not applicable
一般說明
设备配置:胶囊
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:细菌
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:蛋白纯化
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见OPTISCALE®-25用户手册的安装和润湿部分
  • 存储声明:参见OPTISCALE®-25用户手册
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
灭菌
123 °C×60分钟高压锅蒸汽灭菌1次后,滤器依然保持完整性。
装置经过测试,符合USP<78>大容量注射液的要求。
分析報告
本品经过测试并且通过了美国药典(USP)注射液中的不溶性微粒测试。
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
相關內容
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.