材料
Nylon membrane
plain filter
white filter
描述
1.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
過濾器直徑
47 mm
厚度
190 μm
孔徑
1.2 μm pore size
起泡點
≥0.4 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
尼龙滤膜与众多溶液相容。有两种滤膜可供选用:1)孔径范围为0.20到1.2 µm的尼龙滤膜,以及2)网目范围为5到180 µm的编织网滤膜。
我们的5 µm尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
我们的5 µm尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
滤器类型:滤网过滤器
滤器编码:RNWP
應用
澄清水性和有机溶液
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13