文件
PX0045
Supelco
矿物油
white
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12181504
酶委員會索引編號:
232-455-8
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
顏色
white
APHA: ≤20
折射率
n20/D 1.467 (lit.)
bp
300-500 °C/1,013 hPa
轉變溫度
flash point 200 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI 密鑰
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Saybolt viscosity 340-365 at 100F
white
分析報告
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.864-0.881
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
455.0 °F
閃點(°C)
235 °C