Merck
全部照片(3)
文件
PIHA03050
Millipore
Millicell® Standing细胞培养池
pore size 0.45 μm, diam. 30 mm, white mixed cellulose esters (MCE) membrane, size 6 wells, sterile
同義詞:
Millicell细胞培养池,30 mm,HA混合纤维素酯,0.45 µm, 可渗透培养小室, 组织培养小室, 组织培养板, 细胞培养池
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
材料
polystyrene housing
white mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質等級
無菌
ethylene oxide treated
sterile
包裝
pack of 50
製造商/商標名
Millicell®
參數
50 °C max. temp.
技術
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
toxicology assay: suitable (in vitro)
高度
13 mm
直徑
30 mm
尺寸
6 wells
表面積
4.2 cm2
有效容積
1.5 mL
基質
MF-Millipore
孔徑
0.45 μm
應用
industrial qc (microbial attachment assays)
結合類型
high binding surface
運輸包裝
ambient
一般說明
设备配置:6孔板,0.45μm孔径
使用Millicell®嵌套板,附着或悬浮细胞可以从其上下两侧接触到培养基。更加密切地模拟了体内所发生的细胞生长、结构和功能。另外,Millicell® 嵌套板可以研究细胞单层的两侧。
Millicell® 立式嵌套板:
-特别有助于细胞成长,为细胞研究提供了绝佳机会
膜类型:
MF-Millipore膜(混合纤维素酯)
-用于出色的解剖和功能极化
应用
细胞附着、细胞生长、细胞分化、免疫细胞化学
應用
孔径为0.45 µm的混合纤维素酯嵌套板用于6孔板,用于体外毒理学测定,细胞附着,细胞培养,细胞分化,细胞表面受体测定,微生物附着测定 & 极化摄取测定。
研究类别
细胞培养
包裝
气泡袋独立包装
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
查看全部
相關內容
This is a Toluidine Blue Staining protocol listing materials and methods.
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.