Merck
全部照片(3)
文件
PD2004700
Millipore
培养皿
47mm petri dish, aseptically molded for microbial application.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
材料
clear device
polystyrene
品質等級
無菌
sterile
包裝
plate of 150 ×
技術
sterile filtration: suitable
直徑
47 mm
輸入
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
應用
bioburden testing
food and beverages
運輸包裝
ambient
一般說明
培养皿是用于培养微生物的一次性使用塑料装置。它们是47mm培养皿,是用于固体琼脂培养基的无菌注塑板
應用
培养皿是与熔融琼脂一起使用的一次性塑料装置,用于啤酒、瓶装水、苹果酒、运动饮料、葡萄酒等的微生物分析。