重要文件
NA-2ML-RU
Millipore
抗N抗体(克隆号BO3),血型鉴定试剂,研究用
BIOSCOT Anti-N from the clone BO3, Murine IgG, Blood Grouping Reagent for Research Use
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
生物源
mouse
抗體表格
unpurified
無性繁殖
BO3, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pkg of 2 mL
製造商/商標名
BIOSCOT
濃度
2-6 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
7-9
同型
IgG
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
含0.1%(w/v)叠氮钠。通过0.22μm终端过滤器过滤。保质期:36个月(从过滤日期起算),仅供非临床体外研究使用。
應用
小瓶装,带标签
用于试管法
法律資訊
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2