材料
black filter
cellulose support (pad)
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
品質等級
agency
EP, USP, JP
描述
packed
無菌
sterile; ethylene oxide treated
特點
ready-to-use
製造商/商標名
MicropreSURE®
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
9.1 cm2
基質
MF-Millipore™
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type dairy
sample type wine
sample type beer
sample type cider
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
適合性
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
應用
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
相容性
for use with MicropreSURE® System
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
特點和優勢
- 精确采样的封闭设计
- 快速可靠的过程中采集和微生物分析
- 检验较大体积
- 批量或连续取样
- 无需组装或灭菌
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
條款
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® 線上過濾系統,用於製程中微生物測試