製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: mouse embryo(s)
相關類別
應用
EmbryoMax M2培养基(1X),液体,含酚红
儲存和穩定性
可在-20°C下保存至瓶子上标注的有效期。解冻后应在2周内使用。
冷冻培养基可置于冰箱(2°C至8°C)中解冻过夜。解冻的培养基应轻轻旋转以混合培养基,并在使用前加热至37°C。另外,将冷冻的培养基置于37°C水浴中直至完全解冻。解冻时最好轻轻涡旋培养基以加速过程,并将培养基混匀。解冻后的培养基完全解冻并加热至37°C后,请勿在37°C水浴中放置更长时间。
一旦解冻,培养基的有效期为2周,使用之间必须在2°C至8°C下储存。不要重新冷冻培养基。储存超过2周的培养基可能无法发挥最佳作用。
备注1:
标签上的“最后解冻日期”表示冷冻培养基有效期内的最后一天。超过此日期冷冻储存的培养基可能无法发挥最佳作用。培养基最好在“最后解冻日期”之前使用,但是,一旦达到“最后解冻日期”,则应解冻,在2°C至8°C下储存,并在2周内使用。
备注2:
尽管解冻时这些培养基的pH值正确,但碳酸氢钠缓冲制剂的pH值会随着培养基暴露于空气而升高。pH值的升高会随着打开瓶子的频率而增加,并且当放置在用于胚胎培养的培养皿上的液滴暴露于空气中时,pH值的升高尤其迅速。因此,建议在将胚胎引入培养基中之前,将培养基液滴(置于轻质矿物油下)在37°C,5% CO2+95%空气气氛中的潮湿培养箱中预平衡6小时至过夜。
注释:我们的EmbryoMax液体小鼠胚胎培养基每两个月生产一次。对于普通用户,我们鼓励长期订购,以确保不会发生订单缺货。
冷冻培养基可置于冰箱(2°C至8°C)中解冻过夜。解冻的培养基应轻轻旋转以混合培养基,并在使用前加热至37°C。另外,将冷冻的培养基置于37°C水浴中直至完全解冻。解冻时最好轻轻涡旋培养基以加速过程,并将培养基混匀。解冻后的培养基完全解冻并加热至37°C后,请勿在37°C水浴中放置更长时间。
一旦解冻,培养基的有效期为2周,使用之间必须在2°C至8°C下储存。不要重新冷冻培养基。储存超过2周的培养基可能无法发挥最佳作用。
备注1:
标签上的“最后解冻日期”表示冷冻培养基有效期内的最后一天。超过此日期冷冻储存的培养基可能无法发挥最佳作用。培养基最好在“最后解冻日期”之前使用,但是,一旦达到“最后解冻日期”,则应解冻,在2°C至8°C下储存,并在2周内使用。
备注2:
尽管解冻时这些培养基的pH值正确,但碳酸氢钠缓冲制剂的pH值会随着培养基暴露于空气而升高。pH值的升高会随着打开瓶子的频率而增加,并且当放置在用于胚胎培养的培养皿上的液滴暴露于空气中时,pH值的升高尤其迅速。因此,建议在将胚胎引入培养基中之前,将培养基液滴(置于轻质矿物油下)在37°C,5% CO2+95%空气气氛中的潮湿培养箱中预平衡6小时至过夜。
注释:我们的EmbryoMax液体小鼠胚胎培养基每两个月生产一次。对于普通用户,我们鼓励长期订购,以确保不会发生订单缺货。
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2