材料
polyethersulfone filter
品質等級
無菌
sterile
特點
hydrophilic
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Millipak®
出口接頭直徑
1/4 in.
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
outlet stepped hose barb (with bell)
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Millipak®过滤器中的膜由锥形孔组成,允许水以较低的压差以较高的流速过滤。将过滤器热封在SAN(苯乙烯-丙烯腈)外壳材料上。谨慎选择外壳材料以及膜和生产工艺,以减少有机和无机提取物的释放。
Millipak® Gold 0.22 μm无菌过滤器适用于Milli-Q® IQ 7000、Milli-Q® IQ 7003/05/10/15、Milli-Q® IX 7003/05/10/15和Milli-Q® EQ 7000/08/16水纯化系统。
應用
特點和優勢
- 对每个Millipak® Gold 0.22 μm过滤器进行单独检测、密封并交付质量证书。
- 在 <0.01 cfu/mL when installed and used in a laminar flow hood.
- Delivers particulate-free water (no particles with size >0.22 μm 处提供无菌水)。
- 免维护:易于安装和更换。
- 重新设计了底部尖端,用于安全安装保护罩。
- 用于RFID与E-POD®或Q-POD®分配器连接的e-Sure标记可实现POD′s触摸屏界面上的完全可追溯性(数据管理)和自动耗材状态监测。
其他說明
- 生物截留:微生物
- 作用方式:过滤
- 应用:实验室一般分析
- 设计用途:水净化
- 使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm灭菌级膜过滤。请参阅系统设备用户指南“使用系统”部分(在系统包装盒的USB钥匙提供)。
- 储存声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Discover the importance of water quality in microbiology and its impact on reliable and reproducible results in culture media preparation. Learn about the EN ISO 11133 standard, lab water solutions, and purification technologies recommended for microbiological testing.
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
微生物培養基製備的水源比較,強調中央淨化與 Milli-Q® IX 系統效率的比較。
相關內容
Milli-Q® 超純水系統可確保可靠的科學研究,其擴充的系統可滿足不同的實驗室需求與限制。
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.