製造商/商標名
Milliplex®
assay range
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(MMP-8)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(proMMP-9)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(MMP-3)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(MMP-2)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(MMP-12)
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex xMAP)
運輸包裝
wet ice
一般說明
MILLIPLEX®小鼠MMP珠组套3,MMMP3MAG-79K是一种5重试剂盒,用于同时定量组织培养样品中的以下任何或所有分析物:MMP-2、MMP-3、MMP-8、proMMP-9和MMP-12。
组套类型:细胞因子/趋化因子
特異性
應用
- 分析物:MMP-2、MMP-3、MMP-8、proMMP-9、MMP-12
- 建议样品类型:细胞/组织培养上清液或提取物
- 研究类别:炎症&免疫学
特點和優勢
儲存和穩定性
其他說明
法律資訊
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
Immunology multiplex assays like MILLIPLEX® allow simultaneous investigation of immune biomarkers, saving time and resources in research.
像 MILLIPLEX® 之類的免疫學多重分析可同時研究免疫生物標誌物,節省研究時間和資源。