Merck
MIXJ500L102
Millipore
Mobius 500L混合器推车,带加样槽
jacketed
同義詞:
Mobius® 500L搅拌平台
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
材料
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質等級
參數
4-40 °C temperature
高度
166.1 cm (65.4 in.)
寬度
116.2 cm (45.8 in.)
深度
104.8 cm (41.3 in.)
重量
374 kg (825 lb)
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.