General description
MilliSentials 实验室标签打印系统提供完整的实验室标签解决方案,包括实验室级标签、支持 WIFI 的紧凑型打印机和定制设计的实验室标签软件。实验室标签能够承受从 -196°C(液氮)到 100°C(沸水)的温度,并能耐受腐蚀性化学溶剂(包括乙醇、DMSO、二甲苯)。标签还设计有开孔,能够以一种尺寸适合各种实验室容器,包括微量离心管、冷冻管、培养皿、细胞培养板和试剂瓶。 定制软件配备为实验室容器预先设计的标签模板,可以保存标签进行快速的重复打印,并具有用于大批量打印的电子表格上传功能。MilliSentials 实验室标签打印系统提供了专门为实验室设计的完整标签系统。
属性:
1.MilliSentials 实验室打印机-
宽度:202 mm (8.0 in)
高度:192 mm (7.5 in)
重量:2.5 kg (5.5 lbs)
连接 / 通讯: USB, F802.11ac WIFI, 蓝牙 4.1
分辨率:300 dpi
电源:可自动检测(兼容PFC )、100-240 VAC、 50-60Hz
保修期: 3 年
2.MilliSential 实验室自适应标签纸-
标签:MilliSentials 实验室自适应标签纸
兼容容器:0.5 mL管、0.6 mL 管, HPLC 进样瓶、1 mL管、2 mL 管、 冷冻管、微孔板、培养皿、15 mL 锥形管、50 mL 锥形管、大于5 mL的任何容器
温度范围:-196°C 至 100°C
化学相容性:水、异丙醇 (≤95%)、乙醇 (≤95%)、二甲基亚砜 (≤70%)、甲醇 (≤95%)、乙腈 (≤75%)、漂白剂 (≤70%)、二甲苯 (≤95%)、丙酮 ( ≤95%)
3.MilliSentials 实验室打印机色带-
色带容量:一卷色带可打印大约6400条标签
4.MilliSentials 实验室标签打印系统软件 - U 盘
软件:MilliSentials 实验室标签打印系统软件
兼容软件:Microsoft Windows 10 OS, 1909 OS Build 18363.1016 版、Macintosh(Mac) macOS Catalina, 10.15.6版
属性:
1.MilliSentials 实验室打印机-
宽度:202 mm (8.0 in)
高度:192 mm (7.5 in)
重量:2.5 kg (5.5 lbs)
连接 / 通讯: USB, F802.11ac WIFI, 蓝牙 4.1
分辨率:300 dpi
电源:可自动检测(兼容PFC )、100-240 VAC、 50-60Hz
保修期: 3 年
2.MilliSential 实验室自适应标签纸-
标签:MilliSentials 实验室自适应标签纸
兼容容器:0.5 mL管、0.6 mL 管, HPLC 进样瓶、1 mL管、2 mL 管、 冷冻管、微孔板、培养皿、15 mL 锥形管、50 mL 锥形管、大于5 mL的任何容器
温度范围:-196°C 至 100°C
化学相容性:水、异丙醇 (≤95%)、乙醇 (≤95%)、二甲基亚砜 (≤70%)、甲醇 (≤95%)、乙腈 (≤75%)、漂白剂 (≤70%)、二甲苯 (≤95%)、丙酮 ( ≤95%)
3.MilliSentials 实验室打印机色带-
色带容量:一卷色带可打印大约6400条标签
4.MilliSentials 实验室标签打印系统软件 - U 盘
软件:MilliSentials 实验室标签打印系统软件
兼容软件:Microsoft Windows 10 OS, 1909 OS Build 18363.1016 版、Macintosh(Mac) macOS Catalina, 10.15.6版
Application
实验室样品贴标
Other Notes
1.MilliSentials 实验室打印机
2.MilliSential 实验室自适应标签纸 -1 卷
3.MilliSentials 实验室打印机色带 - 1 卷
4.MilliSentials 实验室标签打印系统软件 - U 盘
2.MilliSential 实验室自适应标签纸 -1 卷
3.MilliSentials 实验室打印机色带 - 1 卷
4.MilliSentials 实验室标签打印系统软件 - U 盘
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
流線型、符合人體工學的基本實驗室設備解決方案,適用於研究實驗室的樣品處理、標籤、移液、等分及均質化。
直覺式實驗室儀器、符合人體工學的工具、容易取得的資料,以及前瞻性的解決方案,適用於研究、生物科技和製藥實驗室。
Intuitive lab instruments, ergonomic tools, accessible data, and forward-thinking solutions for research, biotech, and pharma laboratories.
Streamlined, ergonomic, essential lab equipment solutions for handling, labeling, pipetting, aliquoting, and homogenizing samples in research laboratories.