Merck
MB1HC05FS1
Millipore
Millistak+ HC Pod 深层过滤器,B1HC 介质系列,0.55 m 2 表面积
B1HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
同義詞:
Millistak+® HC Pod深层过滤器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
品質等級
描述
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
參數
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
32 cm (12.5 in.)
長度
62 cm (24.2 in.)
過濾面積
0.55 m2
雜質
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量法萃取物
39-69 mg/m2
總有機碳(TOC)殘留物
720-1260 ppb
輸入
sample type liquid
傅導性
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
過濾器等級
B1HC
一般說明
Millistak+®深度过滤介质以可扩展、一次性格式提供,凭借独特的模块化设计提供了更大的灵活性。Millistak+® MB1HC05FS1是高容量POD形式,大小为32 cm (H) x 62 cm (L),过滤面积0.55 m2
该X0HC介质系列由多个等级密度层组成,非常适合切向流动过滤、深层过滤或离心后的次级澄清。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
應用
离心后或沉淀后含有细胞微粒的渗透液
特點和優勢
  • 低滞留体积提高了产品良率
  • 广泛的介质类型提供单层和多层产品
  • Millistak+® HC双重作用介质改善了预过滤和压缩澄清
  • 灵活的模块化格式提供从5到12,000升或更高的可扩展性
  • 专利一次性设计消除了壳体、CIP或清洁验证的需要
  • 独立式Pod过滤器保护操作员免受生物危害
  • 坚固的结构易于使用和设置
  • 小尺寸便于在狭窄的空间中使用
規格
过滤器级别:B1HC
高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C 1次)和100 L/m2 (10 L/ft2)纯水冲洗介质表面后,10L纯水浸泡24小时后检测:
钠:<3.0 mg/ft2
钙:<0.7 mg/ft2
镁:<0.2 mg/ft2
汞:<0.01 mg/ft2
铬:<0.01 mg/ft2
铝:<0.01 mg/ft2
钾:<0.01 mg/ft2
铅:<0.01 mg/ft2
砷:<0.01 mg/ft2
钴:<0.01 mg/ft2
铁:<0.01 mg/ft2
锰:<0.01 mg/ft2
钛:<0.01 mg/ft2
锌:<0.01 mg/ft2
準備報告
灭菌方法
在123 °C下进行60分钟的1个高压灭菌循环
分析報告
25℃下的产品水电导率:高压灭菌后(1个循环,在123℃下60分钟)和10升/ft2(100 L/m2)培养基表面积的纯水冲洗
总有机碳(TOC)残留:高压灭菌后(1个循环,在123℃下60分钟)和100 L/m2培养基表面积的纯水冲洗
重量法可提取物:高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C 1次)和100 L/m2 纯水冲洗介质表面后,纯水(1级去离子水)静态浸泡24小时后检测
法律資訊
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13