文件
MAWP037P0
Millipore
液体污染监测仪,37 mm,混合纤维素酯, 0.8 µm, 白色,配有垫片
Colorimetric particle monitoring
同義詞:
Fluid monitors
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
材料
cellulose (thick pad)
clear Tenite plastic (housing)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene (plugs)
無菌
non-sterile
過濾器直徑
37 mm
過濾面積
9 cm2
孔徑
0.8 μm pore size
接頭
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
應用
industrial qc
運輸包裝
ambient
一般說明
流体污染分析监测器是透明、一次性的Tenite塑料过滤器支架,预先装配混合纤维素膜酯和吸收性纤维素垫。过滤器在监测部分之间密封,过滤器下有一个厚的纤维素垫,以使样品流均匀地分布在过滤器表面。
监测器有平均背景粒子计数标记在每个包装上。特殊的厚垫支撑高压差下的过滤器。
有关比赛体重液监测器,请参阅MAWP037PM。
组件(顶部至底部):
  • 蓝色插头(聚乙烯)
  • 监测器顶部(Tenite)
  • 0.8μm MF-Millipore过滤器37 mm(混合纤维素酯)
  • 厚吸收垫,34 mm(合纤维素)
  • 监测器底部(Tenite)
  • 红色插头(聚乙烯)
替换部件
  • AAWP037P0 | MF-Millipore膜滤器,0.8 μm孔径(监测器用厚吸收垫填充,用于液体监测)
  • AP30034P0 | 厚吸收垫,34 mm
  • M000037P0 | 液体污染监测,空
原則
真空过滤
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenite is a trademark of Eastman Chemical Company
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2