重要文件
MABT196
Sigma-Aldrich
抗-内质蛋白GRP94抗体,克隆10C1.2
clone 10C1.2, from mouse
同義詞:
Endoplasmin, 94 kDa glucose-regulated protein, GRP-94, Heat shock protein 90 kDa beta member 1, Tumor rejection antigen 1, gp96 homolog
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
10C1.2, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HSP90B1(7184)
一般說明
94kDa葡萄糖调节蛋白(GRP94)也称为内质蛋白、热休克蛋白90kDa β成员1(HSP90B1)、肿瘤排斥抗原1(TRA1)和gp96同系物。GRP94参与分泌蛋白的加工和运输。GRP94还在内质网相关降解(ERAD)中起作用,并具有ATPase活性。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于人内质蛋白GRP94的C末端。
表位:C末端
應用
免疫组织化学分析:一个代表性批次以1:500稀释度在人肺切片组织中检测到内质蛋白GRP94。
抗内质蛋白GRP94抗体(克隆10C1.2)是一种高度特异性的小鼠单克隆抗体,其靶向葡萄糖调节蛋白94,&已在蛋白质印迹&IHC中进行了检验。
研究子类别
粘附(CAMs)
研究类别
细胞结构
品質
通过蛋白质印迹法在人肺组织裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体在10µg人肺组织裂解物中检测到内质蛋白GRP94。
標靶描述
观测分子量〜94 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1