重要文件
MABN770
Sigma-Aldrich
抗视黑素抗体,克隆1F8.1
clone 1F8.1, from mouse
同義詞:
Melanopsin, Opsin-4
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1F8.1, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG2aλ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OPN4(94233)
一般說明
黑视素(UniProt Q9UHM6;又称Opsin-4)由人类OPN4(又称MOP)基因(基因ID 94233)编码。视蛋白属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族。黑视素是一种蓝光敏感视蛋白,能够使细胞具有内在的光响应性。黑视素的表达定义了一种具有内在光敏性的视网膜神经节细胞(ipRGC)。黑视素允许哺乳动物测量辐照度,以进行中央介导的反应,如昼夜节律干扰。此外,黑视素产生的信息被视觉系统用作光适应的信号。ipRGC利用依赖于黑视素的光导机制,结合源自杆状细胞和视锥细胞的外部信号,可以编码许多十进制数量级的光水平,使视觉系统能够适应从夜晚到白天的广泛光强度。
特異性
克隆1F8.1有望与人黑视素的所有三种剪接亚型发生反应。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于人黑视素C端序列
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:50稀释液在人视网膜组织中检测到黑视素。
该抗黑视素抗体(克隆1F8.1)经验证可用于蛋白质印迹、免疫组织化学(石蜡)中黑视素的检测。
品質
通过蛋白质印迹检测人视网膜色素上皮(RPE)ARPE-19细胞裂解液。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL该抗体可在10 µg人视网膜色素上皮(RPE)ARPE-19细胞裂解液中检测到黑视素。
標靶描述
观测值〜52 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aλ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1