文件
MABN1790
Sigma-Aldrich
抗-C9ORF72/C9RANT(poly-AP)抗体,克隆14E2
clone 14E2, from rat
同義詞:
C9ORF72/C9RANT (poly-PA)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
14E2, monoclonal
物種活性
human
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
GGGGCC六核苷酸重复序列在人类9号染色体开放阅读框72或C9orf72(也称为ALSFTD、FTDALS;基因ID 203228)的非编码区中的扩增是家族性和散发性额颞痴呆(FTD)和运动神经元疾病(MND)中最常见的遗传异常,肌萎缩性侧索硬化症(ALS)是最常见的形式。正常人群中六核苷酸重复序列的数量为2至24,而在病理扩展的等位基因中发现多达数千个重复序列(700 - 4,400个重复序列)。来自有义和反义转录本的三个交替阅读框中GGGGCC重复的非常规重复相关非ATG起始翻译(RANT)产生五种类型的二肽重复(DPR)蛋白种类,每种由两个氨基酸的重复单元组成,甘氨酸-丙氨酸(GA)、甘氨酸-脯氨酸(GP)、甘氨酸-精氨酸(GR)、丙氨酸-脯氨酸(AP)、脯氨酸-精氨酸(PR)。HEK293转染子中外源性表达的DPR-GFP融合蛋白的免疫荧光定位显示点状或星形poly-GA包涵体,具有主要的细胞质和偶发的核定位,而poly-GR和poly-PR则显示大的点状核内包涵体,偶发的较小细胞质包涵体。相反,poly-PA均匀分布在整个细胞核和细胞质中,没有明显的聚集。
特異性
克隆14E2识别C9ORF72/C9RANT(poly-AP)和其他包含poly-AP(poly-PA)序列的蛋白质。
靶序列不是物种特异性的。
免疫原
具有10个AP重复序列(GST-AP10)的重组GST融合体。
表位:poly-AP(poly-PA)。
應用
免疫细胞化学分析:一个代表性批次通过4%多聚甲醛/4%蔗糖固定的0.3% Triton X-100透性化HEK293转染子的荧光免疫细胞化学染色检测了含有175 pA重复序列的外源转染PA175-myc二肽重复(DPR)构建体的表达(May,S.,et al.(2014).Acta Neuropathol.128(4):485-503)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在来自HEK293转染子的裂解物中检测到含有175 pA重复序列的外源转染的PA175-myc二肽重复(DPR)构建体的表达(May,S.,et al.(2014).Acta Neuropathol.128(4):485-503)。
抗C9ORF72抗体,克隆14E2是一种针对C9RANT(poly-AP)的抗体,用于蛋白质印迹、免疫细胞化学。
品質
通过蛋白质印迹评估重组GST与10 AP重复序列(GST-AP10)的融合。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体检测到3 µg具有10 AP重复序列(GST-AP10)的重组GST融合蛋白。
標靶描述
变量。某些裂解物中可能会出现未表征的条带。
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1