文件
MABF957
Sigma-Aldrich
抗CLEC-2抗体,克隆AYP1
clone AYP1, from mouse
同義詞:
C-type lectin domain family 1 member B, C-type lectin-like receptor 2, CLEC-2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AYP1, monoclonal
物種活性
human
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CLEC1B(51266)
一般說明
C 型凝集素结构域家族 1 成员 B(UniProt Q9P126;也称为 C 型凝集素样受体 2,CLEC-2)由人 CLEC1B(也称为 CLEC2、UNQ721/PRO1384)基因(基因 ID 51266)编码。CLEC-2 是一种 II 型单次跨膜蛋白(aa 34-54),具有大的胞外域(aa 55-229),其中包含 C 型凝集素结构域(aa 109-217)和短的 N 末端胞质尾巴(aa 1-33),具有一个基于 hem-immunoreceptor 酪氨酸的激活基序(hemITAM;aa7-10)。CLEC-2 的表达仅限于血小板,它通过其 hemITAM 基调介导血小板活化,从而导致另外两种血小板 ITAM 受体(糖蛋白(GP)VI 和 Fc RIIa)的蛋白水解,但不是 CLEC-2 本身。CLEC-2 作为 I 型跨膜 GP 平足蛋白的受体,该受体在脉管系统外围广泛表达,包括淋巴管内皮细胞、1 型肺泡细胞、淋巴结基质细胞、脉络丛上皮、炎性巨噬细胞以及激活的 T 辅助(Th)17 细胞的子集。类风湿关节炎患者血浆 CLEC-2 阳性微粒水平升高。这些微粒源自活化的血小板,对 GPVI 呈阴性,而健康供体中的微粒主要源自巨核细胞,对 CLEC-2 和 GPVI 均为阳性。CLEC-2 或其下游信号蛋白之一(Syk,SLP-76 或 PLC 2)的血小板特异性缺失会导致小鼠出现许多发育问题,包括妊娠中期淋巴混合。
特異性
据 UniProt(Q9P126)报道,克隆 AYP1 靶向 人 CLEC-2/CLEC1B 两种剪接同工型中都存在的细胞外表位。
免疫原
His 标记的重组人 CLEC-2 胞外片段。
應用
流式细胞分析:一个有代表性的批次在外源转染的 CLEC-2/CLEC1B 的 T-REx 293 细胞中检测到高霉素依赖性表达诱导(Gitz, E., et al. (2014).Blood.124(14):2262-2270)。
流式细胞分析:一个有代表性的批次(与 Alexa Fluor 488 预结合)在富含血小板的血浆(PRP)中的血小板和 CD41 阳性微粒表面检测到 CLEC-2/CLEC1B 表达,但在单核细胞、嗜中性粒细胞、树突状细胞、B-或 T 细胞未检测到(Gitz, E., et al. (2014).Blood.124(14):2262-2270)。
功能分析:与抗小鼠 Fab 特异性 F(ab)2 片段交联的克隆 AYP1 Fab 片段(2.5 µg/mL)结合,但不与 AYP1 Fab 或单独的抗小鼠 F(ab)2 片段,诱导表面 P-选择素表达和洗涤的人血小板的聚集结合(Gitz, E., et al. (2014).Blood.124(14):2262-2270)。
免疫沉淀分析:代表性批次从人血小板裂解液中免疫沉淀出 CLEC-2/CLEC1B。在细胞裂解和 IP 诱导的 CLEC-2/CLEC1B 酪氨酸磷酸化之前使用红霉素进行刺激(Gitz, E., et al. (2014).Blood.124(14):2262-2270)。
该小鼠单克隆抗 CLEC-2 抗体,克隆 AYP1,货号 MABF957,经过验证可用在流式细胞术、功能检测和免疫沉淀中检测 CLEC-2。
品質
通过流式细胞术对人血小板进行了评估。
流式细胞分析:0.2 µL 的该抗体在人血小板表面检测到 CLEC-2/CLEC1B。
標靶描述
26.60 kDa(异构体 1)和 23.10 kDa(异构体 2)。据报道,由于差异糖基化而导致 〜32/40 kDa 双峰(Gitz, E., et al. (2014)。Blood.124(14):2262-2270)。
外觀
形式:纯化的
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Manisha Yadav et al.
Microbiology spectrum, 11(3), e0412222-e0412222 (2023-05-01)
To initiate an antileishmanial adaptive immune response, dendritic cells (DCs) must carry Leishmania antigens from peripheral tissues to local draining lymph nodes. However, the migratory capacity of DCs is largely compromised during Leishmania donovani infection. The molecular mechanism underlying this