文件
MABF2052
Sigma-Aldrich
抗-基孔肯雅病毒抗体,克隆3E7B
clone 3E7b, from mouse
同義詞:
CHIKV
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3E7b, monoclonal
物種活性
virus
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
同型
IgMκ
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
基孔肯雅病毒(CHIKV)引起独特的多关节炎或多关节痛,具有发烧、斑丘疹和肌痛等临床特征,是由伊蚊传播的。免疫受损的个体可能面临严重的并发症,包括脑炎和死亡。CHIKV基因组包含一个单链正义RNA,该RNA编码四个称为nsP1、nsP2、nsP3和nsP4的非结构蛋白,以及五个结构蛋白,其中包括衣壳蛋白,三个称为(E1、E2和E3和一个称为6K的小分子。成熟的甲病毒颗粒表达E1和E2异二聚体,它们在病毒体表面形成80个三聚体尖峰。胞外域E1蛋白由三个域组成,分别称为D1、DII和DIII。DIII结构域是通过柔性接头连接至D1和DII的免疫球蛋白样结构域。E1和E2蛋白都负责病毒进入宿主细胞。E2糖蛋白与细胞受体相互作用,导致病毒内在化,而E1糖蛋白在低pH条件下介导病毒与宿主细胞的融合。病毒包膜与内体膜融合后,病毒基因组RNA被释放到细胞质中并开始复制。该单克隆抗体(3E7b)可与天然CHIKV表面牢固结合并有效中和病毒复制(参考文献:Marsinoul, P., et al. (2014).Virology 464-465; 111-117; Lam, S., et al. (2015). mAbs 7(6), 1178-1194)。
特異性
克隆3E7b在感染该病毒的细胞中检测到基孔肯雅病毒。
免疫原
基孔肯雅病毒
應用
抗基孔肯雅病毒,克隆3E7b,目录号MABF2052号是一种小鼠单克隆抗体,可检测基孔肯雅病毒的E2蛋白,并已检验可用于ELISA、免疫细胞化学、中和测定和蛋白质印迹。
研究类别
炎症 & 免疫学
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到基孔肯雅病毒(Lam,S.,et. al.(2015).MAbs.7(6):1178-94)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在免疫细胞化学应用中检测到基孔肯雅病毒(Lam,S.,et. al.(2015).MAbs.7(6):1178-94)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次以1:100稀释度在感染基孔肯雅病毒的BHK细胞中检测到基孔肯雅病毒。(由独立实验室提供)。
中和分析:一个代表性批次在中和应用中中和了基孔肯雅病毒(Lam,S.,et. al.(2015).MAbs.7(6):1178-94)。
ELISA分析:一个代表性批次在ELISA应用中检测到基孔肯雅病毒(Lam,S.,et. al.(2015).MAbs.7(6):1178-94)。
品質
亚型检测: 通过亚型检测进行鉴别确认。
亚型分析:通过亚型检测确认该单克隆抗体的鉴别为小鼠IgMk。
外觀
在不含叠氮化物的PBS中纯化的小鼠单克隆抗体IgM。
形式:纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.