文件
MABF2046M
Sigma-Aldrich
抗-寨卡病毒抗体,克隆ZV-54
clone ZV-54, from mouse
同義詞:
Genome polyprotein
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
ZV-54, monoclonal
物種活性
virus
物種活性(以同源性預測)
all
技術
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
基因组多聚蛋白(UniProt:来自寨卡病毒株Mr 766的Q32ZE1)是一种大分子量蛋白。在寨卡病毒中,表面蛋白以二十面体状对称排列。病毒包膜蛋白E与宿主受体的附着通过凋亡模拟介导进入宿主细胞的内在化。病毒膜与宿主内体膜融合后,RNA基因组被释放到细胞质中。多蛋白成分包括蛋白C同源二聚体,并通过与膜结合并将病毒RNA收集到形成成熟病毒颗粒核心的核衣壳中而在病毒出芽中起作用。Pr肽通过与包膜蛋白E(在pH 6.0下)结合来防止反式高尔基体中包膜蛋白的过早融合活性。PrM肽在细胞内病毒体组装过程中充当包膜蛋白E的伴侣。多聚蛋白还具有RNA定向的RNA聚合酶NS5,该酶复制病毒(+)和(-)基因组,并在鸟嘌呤N-7和核糖2-O位置甲基化病毒RNA帽。非结构蛋白1可以形成同源二聚体,同源六聚体参与免疫逃避、发病机理和病毒复制,非结构蛋白2A在病毒体组装中起作用并拮抗宿主免疫应答。非结构蛋白2B对于NS3的丝氨酸蛋白酶功能至关重要。丝氨酸蛋白酶NS3具有三种不同的酶活性-丝氨酸蛋白酶、NTPase和RNA解旋酶。病毒的非结构蛋白4A调节NS3解旋酶的ATP酶活性,而非结构蛋白4B抑制干扰素诱导的宿主STAT1磷酸化及其核易位。2k肽充当NS4B的信号肽,是干扰素拮抗作用所必需的。据报道,克隆ZV-54在不同程度上中和了非洲、亚洲和美国寨卡病毒株的感染。(参考文献:Zhao, H et al. (2016).Cell 166(4); 1016-27)。
特異性
克隆ZV-54特异性检测寨卡病毒包膜蛋白。它与胞外域III结合并显示出对寨卡病毒的高亲和力(Kd=7.9 nM)。
免疫原
寨卡病毒株MR-766和H/PF/2013
應用
本小鼠单克隆抗寨卡病毒,克隆ZV-54,目录号MABF2046经检验可用于蛋白质印迹、中和和流式细胞术,以检测寨卡病毒包膜蛋白。
流式细胞术分析:一个代表性批次在流式细胞术应用中检测到寨卡病毒(Zhao,H.,et. al.(2016).Cell.166(4):1016-27)。
中和分析:一个代表性批次在中和应用中中和了寨卡病毒(Zhao,H.,et. al.(2016).Cell.166(4):1016-27)。
中和分析:一个代表性批次在ZIKV H/PF/2013(法属波利尼西亚,2013年)中检测到寨卡病毒(由Washington University School of Medicine, St. Louis, MO USA的Michael Diamond博士提供)。
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
通过蛋白质印迹法评估重组寨卡病毒包膜蛋白。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体检测到由寨卡病毒包膜的胞外域组成的重组蛋白。
標靶描述
观测分子量约50 kDa(重组片段);全蛋白计算分子量为378.74 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2a,溶于不含叠氮化物的PBS中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在-20°C下可稳定保存1年。
处理建议: 收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2