Merck
全部照片(4)
重要文件
MABD168
Sigma-Aldrich
抗-WNT1抗体,克隆10C8
ascites fluid, clone 10C8, from mouse
同義詞:
Proto-oncogene Wnt-1, Proto-oncogene Int-1 homolog
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
10C8, monoclonal
物種活性
human, mouse
技術
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... WNT1(7471)
一般說明
Wnt-1,也称为原癌基因Wnt-1或原癌基因Int-1同系物,首先被鉴定为通过病毒插入小鼠乳腺肿瘤而激活的原癌基因。Wnt-1基因编码一大类分泌蛋白的成员,这些蛋白富含半胱氨酸、糖基化且溶解性差。Wnt-1充当RYK共受体的配体,导致Wnt信号传导。Wnt信号通路介导胞质β-连环蛋白的水平,这是一种多功能蛋白,与膜结合的E-钙黏着蛋白以及几种DNA结合蛋白(例如TCF/LEF家族的成员)相关。另外,它是七跨膜受体卷曲家族成员的配体,并在中枢神经系统的发育中起作用。
免疫原
在大肠杆菌中表达的人WNT1的纯化重组片段。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹、免疫荧光、IHC&流式细胞术的小鼠单克隆抗体(抗WNT1抗体,克隆10C8)检测Wnt-1。
免疫荧光分析:一个代表性批次以1:200-1,000稀释度在HeLa和3T3-L1细胞中检测到WNT1。
免疫组织化学分析: 一个代表性批次以1:200-1,000稀释度在人肾上腺组织中检测到WNT1。
流式细胞术分析:一个代表性批次以1:200-400稀释度在HeLa细胞中检测到WNT1。
最佳工作稀释液必须由最终用户确定。
研究子类别
多能性&早期分化
研究类别
干细胞研究
品質
通过蛋白质印迹法在NIH/3T3、3T3L1和HeLa细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:500-2,000稀释度在NIH/3T3、3T3L1和HeLa细胞裂解物中检测到WNT1。
標靶描述
观测分子量〜41 kDa。一些裂解物中可能出现未表征的条带。
外觀
含有高达0.1%叠氮化钠的小鼠单克隆IgG1腹水。
未纯化
儲存和穩定性
自接收之日起,在-20°C下可稳定保存1年。
处理建议: 收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
分析報告
对照
NIH/3T3、3T3L1和HeLa细胞裂解物
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。