重要文件
MAB944
Sigma-Aldrich
抗柯萨奇病毒B1抗体,克隆号334-4A-8F-3F
clone 334-4A-8F-3F, Chemicon®, from mouse
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
334-4A-8F-3F, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunofluorescence: suitable
同型
IgG2a
運輸包裝
wet ice
特異性
与柯萨奇病毒B1反应。中和柯萨奇病毒B1 Conn 5株,滴度小于1:16。
應用
建议IFA起始稀释度为1:1000。
用含蛋白质的缓冲液(pH 7.5-8.0)或其他稳定介质稀释。 最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
该抗柯萨奇病毒B1抗体(克隆号334-4A-8F-3F)经验证可用于IF中柯萨奇病毒B1的检测。
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 液体形式,溶于0.02M PBS,0.25M NaCl,pH 7.6,含有0.1%叠氮化钠的液体。
儲存和穩定性
维持在2-8°C。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Remi Villenave et al.
PloS one, 12(2), e0169412-e0169412 (2017-02-02)
Analysis of enterovirus infection is difficult in animals because they express different virus receptors than humans, and static cell culture systems do not reproduce the physical complexity of the human intestinal epithelium. Here, using coxsackievirus B1 (CVB1) as a prototype