文件
MAB8770
Sigma-Aldrich
抗-巨细胞病毒抗体,pp65,克隆12D10
ascites fluid, clone 12D10, Chemicon®
同義詞:
CMV, pp65
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
12D10, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunofluorescence: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
特異性
与人CMV的较低基质蛋白pp65反应。
應用
IFA(1:800至1:1600)
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗巨细胞病毒抗体,pp65,克隆12D10是用于IF的抗巨细胞病毒抗体。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外觀
腹水液。
儲存和穩定性
自接收之日起,以未稀释的等分试样在-20°C下保存长达12个月。 应避免反复冻融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rachel B Gill et al.
The Journal of general virology, 93(Pt 8), 1743-1755 (2012-05-04)
The UL97 protein kinase is a serine/threonine kinase expressed by human cytomegalovirus (CMV) that phosphorylates ganciclovir. An investigation of the subcellular localization of pUL97 in infected cells indicated that, early in infection, pUL97 localized to focal sites in the nucleus
Role of human cytomegalovirus UL131A in cell type-specific virus entry and release.
Adler, B; Scrivano, L; Ruzcics, Z; Rupp, B; Sinzger, C; Koszinowski, U
The Journal of General Virology null