Merck
全部照片(3)
文件
MAB19562
Sigma-Aldrich
抗层粘连蛋白-5(γ2链)抗体,克隆D4B5
clone D4B5, Chemicon®, from mouse
同義詞:
Laminin 5
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
D4B5, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LAMC2(3918)
一般說明
层粘连蛋白是由α,β和γ异源三聚体链组成的基底膜,细胞外基质糖蛋白。 五个α链,三个β链和两个γ链的不同组合形成至少12个层粘连蛋白亚型。 层粘连蛋白5(LN5)由层粘连蛋白α3,β3和γ2链组成,是表皮角质形成细胞半桥粒结构下面锚定细丝的高度保守成分。 LN5基因(LAMA3,LAMB3和LAMC2)的突变或缺失与大疱性表皮松解(一种致命的皮肤水泡疾病)有关。 LN5可通过与整联蛋白α3/β1,α6/β4和VII型胶原结合来稳定皮肤的表皮/真皮连接,并在多种细胞类型(包括上皮细胞,成纤维细胞,神经元和白细胞)的锚定和运动中起关键作用。相比于纤维连接蛋白、胶原蛋白或玻连蛋白,上皮来源的细胞会更快地粘附在层粘连蛋白-5上,并且会在更大程度上扩散。最近,层粘连蛋白5作为可刺激迁移的癌细胞的底物引起了人们的关注,因为它已在几种类型的人类癌症的浸润性癌症组织的前沿被检测到(Niki,et al.,2002;Lohi,et al.,2001)。
特異性
开发了针对表达为GST融合蛋白的人层粘连蛋白5γ2链(III结构域)的氨基酸残基382-608的单克隆抗体MAB19562。 该抗体可识别层粘连蛋白-5的150 kDa(前体形式)和105 kDa(成熟形式)链蛋白。 预期与其他层粘连蛋白类型没有反应性,因为层粘连蛋白的γ2链是层粘连蛋白5特有的。
免疫原
表达为GST融合蛋白的人层粘连蛋白5γ2链(III结构域)的氨基酸残基382-608。
應用
抗层粘连蛋白-5(γ2链)抗体,克隆D4B5是一种抗层粘连蛋白-5(γ2链)的抗体,用于ELISA,IH(P)&WB。
研究子类别
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
蛋白质印迹:建议5ug/ml;仅在PBS或TBS中稀释抗体,不在封闭液中稀释;建议使用纯化的化合物进行阻断。
石蜡切片的免疫组化: 建议5-10ug/ml。 不要过度修复。 最好使用4%或2%的轻PFA。 将4mm厚的石蜡切片脱蜡,再水化并浸入含有0.3%过氧化氢的甲醇中以灭活内在过氧化物酶,然后在室温(0.01-0.05%)下用蛋白酶XXIV(Sigma)处理15分钟。不要使用胰蛋白酶。抗体在37°C下培养1小时,然后用DAB检测和观察二抗(Mizushima et al.1998)。 不要将单克隆抗体置于血清块中,因为血清包含层粘连蛋白5,会结合并干扰抗体。 使用BSA或其他此类培养基代替。
在下列组织的基底膜中可见强阳性染色:皮肤,食道,肺和肾脏。在胃,小肠,脾脏,胸腺,前列腺和卵巢中也可见阳性染色。甲状腺,睾丸,骨骼肌和心肌的LN5染色均为阴性。
α2β1整联蛋白与层粘连蛋白5(40μg/ml)结合的抑制(Decline &Rousselle 2000)。
ELISA最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
品質
已通过蛋白质印迹对重组层粘连蛋白-5进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:500-1:2000稀释度在10µ g人重组层粘连蛋白5中检测到层粘连蛋白5,γ2链。
標靶描述
150 kDa(前体形式)和105 kDa(成熟形式)
外觀
形式:纯化
纯化的蛋白 A
蛋白 A 纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于 20 mM 磷酸钠,250 mM NaCl,pH.7.6 和 0.1% 叠氮化钠中作为防腐剂的溶液。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2–8°C 条件下可稳定保存 1 年等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
人胰腺肿瘤组织、人乳腺癌组织或A-431全细胞裂解物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kamis Gaballah et al.
Cancer research, 67(15), 7284-7294 (2007-08-03)
There is no effective medical treatment for oral precancer, and surgery to remove these lesions is imprecise because abnormal mucosa extends beyond the visible lesion. Development of vectors for tumor-selective viral replication has been a significant advance, and viral lysis
Novel sutureless transplantation of bioadhesive-coated, freeze-dried amniotic membrane for ocular surface reconstruction.
Sekiyama, E; Nakamura, T; Kurihara, E; Cooper, LJ; Fullwood, NJ; Takaoka, M; Hamuro, J; Kinoshita, S
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Lionel Remy et al.
Cancer research, 66(23), 11228-11237 (2006-12-06)
Matrilysin 1 [matrix metalloproteinase 7 (MMP7)] is one of the most important metalloproteinases expressed in human tissues. This enzyme is generally not expressed by normal differentiated epithelial colon cells, but has been shown to be up-regulated in human colon adenomas
Arkaitz Carracedo et al.
The Journal of clinical investigation, 122(9), 3088-3100 (2012-08-14)
Cancer cells exhibit an aberrant metabolism that facilitates more efficient production of biomass and hence tumor growth and progression. However, the genetic cues modulating this metabolic switch remain largely undetermined. We identified a metabolic function for the promyelocytic leukemia (PML)
c-Src-mediated epithelial cell migration and invasion regulated by PDZ binding site.
Baumgartner, M; Radziwill, G; Lorger, M; Weiss, A; Moelling, K
Molecular and cellular biology null