化驗
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
形狀
liquid
比活性
≥1 x 10(E8) U/mg
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
10 μg/mL
技術
cell culture | stem cell: suitable
雜質
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
輸入
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
應用
M1生物测定
1.使用体外半固体琼脂培养物进行M1生物测定,该培养物在1 mL体积的DME(含20%FCS的0.3%琼脂)中含有约100个细胞。
2.加入100 μL样品或mLIF(等渗盐水中5%FCS中的10(E4)单位/mL),一式两份两倍系列稀释至35 mm培养皿。
3.将100μ L 5%FCS的等渗盐水加入到两个对照载玻片上。
4.在37°C、含10%CO2的完全湿润空气中培养7天。
5.对显示分化的菌落数进行评分(注:50单位定义为导致50%菌落分化的活性量)。
有关其他信息,请访问www.esgro-lif.com
LIF由CHEMICON International,Inc.生产,受美国专利号5,187,077、5,427,925、5,443,825、5,750,654 和 6,261,548,欧洲专利号 0285 448 和相关的外国专利的保护,并无法再销售。
單位定義
分析報告
法律資訊
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).
白血病抑制因子 (Leukemia Inhibitory Factor, LIF) 是一種幹細胞生長因子,用於多能小鼠胚胎幹細胞 (ES cells) 的體外培養。
條款
幹細胞冷凍保存、冷凍保存幹細胞解凍和培養基製備的規程。
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
相關內容
本文顯示含有 Stericup Quick Release 過濾器的 PES 膜為胚胎幹細胞的多能擴展提供了另一種選擇。
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.