重要文件
L25CET6S1
Millipore
Millistak+®圆盘过滤器
CE25, filtration area 3.47 m²
同義詞:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, CE25 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
產品名稱
Millistak+®圆盘过滤器, CE25, cellulose, filtration area 3.47 m2, hydrophilic
材料
cellulose
polypropylene
silicone seal
品質等級
描述
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
參數
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
高度
27.6 cm (10.88 in.)
直徑
40.64 cm (16 in.)
過濾面積
3.47 m2
雜質
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
總有機碳(TOC)殘留物
1370-2120 ppb
輸入
sample type liquid
傅導性
8-10 μmho per cm at 25 °C (product water)
過濾器等級
CE25
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
堆叠设计:直径16英寸,16-cell
设备配置:层叠圆盘
應用
用于澄清血清、血浆、疫苗、细胞培养物或其他液体。
規格
过滤器级别:CE25
钠:3.45 - 4.76 mg/ft2介质
钙:2.56 - 2.74 mg/ft2介质
钾:0.17 - 0.91 mg/ft2介质
镁:1.19 - 2.03 mg/ft2介质
铁:<0.1 mg/ft2介质
铅:<0.1 mg/ft2介质
铝:<0.1 mg/ft2介质
钛:<0.1 mg/ft2介质
铬:<0.1 mg/ft2介质
锰:<0.1 mg/ft2介质
钴:<0.1 mg/ft2介质
镍:<0.1 mg/ft2介质
铜:<0.1 mg/ft2介质
锌:<0.1 mg/ft2介质
準備報告
消毒方法
可使用纯水进行80 °C×30分钟的热水消毒,最多20次
灭菌方法
可耐受3次123 °C×30分钟的在线蒸汽灭菌(SIP)
分析報告
产品的水电导率(25°C):对于高压灭菌(123 °C×30分钟,1次)的12" 16-stack装置,用5 L/ft2 (50 L/m2)介质表面积的纯水冲洗后测定
总有机碳(TOC)残留:123 °C×30分钟高压锅蒸汽灭菌1次,50 L/m2(5 L/ft2)介质表面积的纯水冲洗后测定
用10 L/ft2(100 L/m2)介质表面积的注射用水冲洗后,高压蒸汽灭菌(123 °C×30分钟,1次)产品的流出液测试为阴性。
法律資訊
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3