文件
IT5SP0004
Millipore
IT5 HIM Cleaning Fixture
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151819
eCl@ss:
32031690
製造商/商標名
Integritest®
品質等級
高度
152 mm
6 in.
寬度
6 in.
深度
6 in.
重量
65 oz
相容性
for use with INTEGRITEST® 5
儲存溫度
2-30°C
法律資訊
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany