文件
IPAKGARA2
Milli-Q
IPAK Gard ®预处理包
This product is replaced with IPAKGARD2. Search to Explore!
同義詞:
IPAK Gard ®10-15预处理包
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
品質等級
特點
Protects the reverse osmosis membrane
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
IPAK Gard®
高度
39.5 cm (15.5 in.)
相容性
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
一般說明
IPAK Gard® 10-15预处理包为反渗透(RO)膜提供最佳保护,改善系统′性能并延长其使用寿命。
与Milli-Q® IQ 7010、Milli-Q® IQ 7015、Milli-Q® IX 7010和Milli-Q® IX 7015水纯化系统配合使用。
應用
该预处理包通过有效去除水污染物(如游离氯、胶体、颗粒和矿物质)来保护RO膜。
特點和優勢
  • 活性炭可防止游离氯。
  • 深层过滤器可防止微粒和胶体。
  • 63%的零部件供应商通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律資訊
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany