材料
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Durapore®
Millipore
參數
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
過濾器直徑
90 mm
厚度
125 μm
重量法萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
75 % porosity
起泡點
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
運輸包裝
ambient
一般說明
Durapore®滤膜流量和呑吐量大,提取物少,化学相容性广泛。亲水性Durapore膜相对于尼龙、硝酸纤维素或PTFE膜所结合的蛋白要少得多。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性类型)来满足您的应用需要
- Durapore膜过滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性类型)来满足您的应用需要
- Durapore膜过滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
过滤器类型:网式过滤器
过滤器编码:HVHP
應用
- 空气澄清
- 气体和溶剂过滤
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany