HGAMMAG-303E
MILLIPLEX®人免疫球蛋白IgE单重磁珠试剂盒 - 分型检测
Isotyping Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple immunoglobulins (Ig) in human serum, plasma and cell culture samples.
同義詞:
Human IgE Bead Kit, Human IgE Detection Kit, Immunoglobulin IgE Detection
About This Item
推薦產品
品質等級
物種活性
human
製造商/商標名
Milliplex®
assay range
accuracy: 102%
(IgE)
sensitivity: 0.4 ng/mL
standard curve range: 4.1-1,000 ng/mL
(IgE)
技術
multiplexing: suitable
相容性
configured for Single Plex
檢測方法
fluorometric (Luminex xMAP)
運輸包裝
wet ice
一般說明
虽然这种免疫反应的机制已经为人熟知,但需要继续研究以了解不同程度的过敏反应,从轻度鼻炎到过敏反应。因此,MILLIPLEX® 人IgE磁珠单重试剂盒能够在50 μL 1:50稀释人血清或血浆中测量IgE水平,节省时间和宝贵的样品。
面板类型:免疫反应
特異性
應用
- 分析物:IgE
- 推荐的样品稀释类型:血清,血浆或组织/细胞裂解物和培养上清液样品
- 推荐的样本稀释度:1:50稀释血浆或血清,或50 μL细胞培养上清液
- 分析运行时间:一天
- 研究类别:炎症&免疫学
包裝
成分
MILLIPLEX MAP 人 IgE 标准品
MILLIPLEX MAP 人血清阳性对照
MILLIPLEX MAP 测定缓冲液
MILLIPLEX MAP 洗涤缓冲液,10X
96孔过滤板与4个密封件的套件
儲存和穩定性
法律資訊
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
Immunology multiplex assays like MILLIPLEX® allow simultaneous investigation of immune biomarkers, saving time and resources in research.
像 MILLIPLEX® 之類的免疫學多重分析可同時研究免疫生物標誌物,節省研究時間和資源。