抗體表格
unpurified
無性繁殖
MS-62/MS-69, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 L
製造商/商標名
BIOSCOT™
濃度
20-41 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
7.0-7.4
同型
IgM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
含0.1% (w/v)叠氮钠
通过0.22μm终端过滤器过滤
保质期:30个月(从过滤日期开始计算)
成品符合欧盟体外诊断指令附录IV要求,支持CE注册。
限体外诊断使用
通过0.22μm终端过滤器过滤
保质期:30个月(从过滤日期开始计算)
成品符合欧盟体外诊断指令附录IV要求,支持CE注册。
限体外诊断使用
應用
大瓶装
用于试管法、玻片法、微量板法、凝胶微柱法
法律資訊
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1